1340086
USP
Indole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1H-Benzo[b]pyrrole
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
253-254 °C (lit.)
pf
51-54 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
chave InChI
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Pindolol Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)