1335428
USP
Ibandronate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic acid hydrochloride, N-Methyl-N-pentyl-β-alanine hydrochloride, Ibanic acid hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ibandronate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
chave InChI
YDWXRULMHQZBEX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3