Documentos Principais
1327157
USP
4-Hydroxyindole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Indolol, 4-Hydroxyindole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
Beilstein:
114905
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
pindolol
fabricante/nome comercial
USP
pf
97-99 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H
chave InChI
NLMQHXUGJIAKTH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Outras notas
Sales restrictions may apply
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)