1313210
USP
Hydrastine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(1R,9S)-(−)-β-Hydrastine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hydrastine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCC2=CC3=C(OCO3)C=C2[C@]1([H])[C@@]4(C(C=CC(OC)=C5OC)=C5C(O4)=O)[H]
InChI
1S/C21H21NO6/c1-22-7-6-11-8-15-16(27-10-26-15)9-13(11)18(22)19-12-4-5-14(24-2)20(25-3)17(12)21(23)28-19/h4-5,8-9,18-19H,6-7,10H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1
chave InChI
JZUTXVTYJDCMDU-MOPGFXCFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Powdered Goldenseal Extract
- Powdered Goldenseal
- Goldenseal
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)