1301007
USP
Guaifenesin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Guaiacol glyceryl ether, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, Glycerol guaiacolate, Guaifenesin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
guaifenesin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1OCC(O)CO
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
chave InChI
HSRJKNPTNIJEKV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Acetaminophen and Diphenhydramine Citrate Tablets
- Dyphylline and Guaifenesin Oral Solution
- Dyphylline and Guaifenesin Tablets
- Guaifenesin
- Guaifenesin and Codeine Phosphate Oral Solution
- Guaifenesin Capsules
- Guaifenesin Compounded Injection, Veterinary
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)