1296042
USP
Glycopyrrolate Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-Cyclopentylmandelic acid, 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
glycopyrrolate
fabricante/nome comercial
USP
pf
146-151 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
chave InChI
WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Glycopyrrolate
- Glycopyrrolate Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)