1292325
USP
Glimepiride Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Glimepiride sulfonamide, 4-{2-[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrrolin-1-yl)carboxamido]ethyl}benzenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
glimepiride
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)CCNC(=O)N2CC(=C(C2=O)CC)C
InChI
1S/C16H21N3O4S/c1-3-14-11(2)10-19(15(14)20)16(21)18-9-8-12-4-6-13(7-5-12)24(17,22)23/h4-7H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,21)(H2,17,22,23)
chave InChI
AJEMFZRCUKJSES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Glimepiride
- Glimepiride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)