1288317
USP
Ganciclovir Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(RS)-2-Amino-9-[(2,3-dihydroxypropoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Iso-ganciclovir
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ganciclovir
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)O)N)COCC(O)CO
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-2-5(16)1-15/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
chave InChI
YMJRISBBXAOKCD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)