1286311
USP
Formylpenicillamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Formamido-3-mercapto-3-methylbutanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
família API
penicillamine
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SC(C(NC=O)C(=O)O)(C)C
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-6(2,11)4(5(9)10)7-3-8/h3-4,11H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
ANCLDHSEMKEXLS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)