1285829
USP
Fluticasone propionate Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6α,9-Difluoro-17-[(methylsulfanyl)carbonyl]-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17α-yle propanoate, S-Methyl 6α, 9α-difluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxo-17α-propionyloxyandrosta-1,4-diene-17β-carbothioate, Ticabesone propionate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluticasone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[C@]21[C@H](C[C@@]3([C@@]([C@@H](CC3C2C[C@@H](C4=CC(=O)C=CC41C)F)C)(OC(=O)CC)C(=O)SC)C)O
InChI
1S/C25H32F2O5S/c1-6-20(30)32-25(21(31)33-5)13(2)9-15-16-11-18(26)17-10-14(28)7-8-22(17,3)24(16,27)19(29)12-23(15,25)4/h7-8,10,13,15-16,18-19,29H,6,9,11-12H2,1-5H3/t13-,15?,16?,18+,19+,22?,23+,24+,25+/m1/s1
chave InChI
DRXCUKXWTNOXTD-XTVONRPDSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)