Documentos Principais
1270388
USP
Composto A relacionado à fexofenadina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido 4-[4-[4-(hidroxidifenil metil)-1-piperidinil]-1-oxobutil]-α,α-dimetil fenil acético
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H37NO4
Número CAS:
Peso molecular:
499.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fexofenadine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N2(CCC(CC2)C(c4ccc(cc4)O)c3ccccc3)CCCC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C32H37NO4/c1-32(2,31(36)37)27-14-10-23(11-15-27)29(35)9-6-20-33-21-18-26(19-22-33)30(24-7-4-3-5-8-24)25-12-16-28(34)17-13-25/h3-5,7-8,10-17,26,30,34H,6,9,18-22H2,1-2H3,(H,36,37)
chave InChI
XQCMRFZRWWQASZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora. Para maiores informações e assistência, acesse o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência USP do composto relacionado à fexofenadina destinado ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP. Além disso, para uso com monografias da USP, como:
  • Cloridrato de fexofenadina
  • Cápsulas de cloridrato de fexofenadina
  • Comprimidos de cloridrato de fexofenadina
  • Comprimidos de liberação prolongada de cloridrato de fexofenadina e cloridrato de pseudoefedrina
Nota de análise
Esses produtos destinam-se somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.   ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)