Y0000751
Ácido 4-[4-[4-(hidroxidifenil metil)-1-piperidinil]-1-oxobutil]-α,α-dimetil fenil acético
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-α,α-dimethylphenylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fexofenadine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N2(CCC(CC2)C(c4ccc(cc4)O)c3ccccc3)CCCC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C32H37NO4/c1-32(2,31(36)37)27-14-10-23(11-15-27)29(35)9-6-20-33-21-18-26(19-22-33)30(24-7-4-3-5-8-24)25-12-16-28(34)17-13-25/h3-5,7-8,10-17,26,30,34H,6,9,18-22H2,1-2H3,(H,36,37)
chave InChI
XQCMRFZRWWQASZ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)