1261117
USP
Ethisterone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
17α-Ethynyltestosterone, 17β-Hydroxy-4,17α-pregnen-20-yn-3-one, 4,17α-Pregnen-17β-ol-20-yn-3-one
About This Item
Produtos recomendados
família API
ethisterone
embalagem
pkg of 30 mg
fabricante/nome comercial
USP
pf
263-269 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
chave InChI
CHNXZKVNWQUJIB-CEGNMAFCSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)