1250041
USP
Estradiol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
β-Estradiol-6-one, 1,3,5-Estratriene-3,17β-diol-6-one, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-6-one, 6-Ketoestradiol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
estradiol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15,17,19,21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,17+,18+/m1/s1
chave InChI
ZHTDDOWJIRXOMA-YVEZLPLXSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)