1249790
USP
Esomeprazole Sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Methoxy-2-[(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
certified by the USP
família API
esomeprazole
fabricante/nome comercial
USP
condição de armazenamento
protect from light
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C17H20N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8,17,19H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t17?,24-;/m0./s1
chave InChI
ALGZIPAMEDTMAM-DPGOWHRRSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3