1249406
USP
Escitalopram oxalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
S-(+)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile oxalate, S-(+)-Citalopram oxalate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
escitalopram, escitalopram
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1
chave InChI
KTGRHKOEFSJQNS-BDQAORGHSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A4(6532)
Descrição geral
Escitalopram oxalate, the S-enantiomer of racemic citalopram, belongs to the class of compounds known as antidepressants, that works as a selective serotonin-reuptake inhibitor (SSRI).
Aplicação
- Escitalopram Oral Solution
- Escitalopram Oxalate
- Escitalopram Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)