1249417
USP
Escitalopram Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-hydroxymethylbenzonitrile hemi(+)-di-toluoyltartrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
escitalopram, escitalopram
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/2C20H23FN2O2.C20H18O8/c2*1-23(2)11-3-10-20(25,17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24;1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h2*4-9,12,24-25H,3,10-11,14H2,1-2H3;3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t2*20-;15-,16-/m000/s1
chave InChI
XADVDTANOZJZTP-XZWFXUMZSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3