1235059
USP
Emodin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Emodin, 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone, 6-Methyl-1,3,8-trihydroxyanthraquinone, Archin, Emodol, Frangula-emodin, Frangulic acid, Rheum emodin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
emodin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
chave InChI
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3