1235004
USP
Emetine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Emetine dihydrochloride, 6′,7′,10,11-Tetramethoxyemetan dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
emetine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C[C@@]3([H])NCCC4=C3C=C(OC)C(OC)=C4)[C@@H](CC)CN1CCC5=C2C=C(OC)C(OC)=C5
InChI
1S/C29H40N2O4.2ClH/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H/t18-,21-,24+,25-;;/m0../s1
chave InChI
JROGBPMEKVAPEH-GXGBFOEMSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Ipecac
- Ipecac Oral Solution
- Powdered Ipecac
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)