1220540
USP
Dipyridamole Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,2′-[[6-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4,8-di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]imino]bisethanol, 2,2′-({6-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl}azanediyl)diethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dipyridamole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H36N8O3/c31-14-7-23-21-24-17-18(19(26-21)28-8-3-1-4-9-28)25-22(30(12-15-32)13-16-33)27-20(17)29-10-5-2-6-11-29/h31-33H,1-16H2,(H,23,24,26)
chave InChI
LGCKSSCCUCOTIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)