Documentos Principais
1192808
USP
Diethanolamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Fórmula linear:
HN(CH2CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
105.14
Beilstein:
605315
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3.6 (vs air)
pressão de vapor
<0.98 atm ( 100 °C)
família API
diethanolamine
temperatura de autoignição
689 °F
Lim. expl.
10.6 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
p.e.
217 °C/150 mmHg (lit.)
pf
28 °C (lit.)
densidade
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
chave InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Diethanolamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver,Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)