1187229
USP
Dichloroaniline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3,4-Dichloroaniline
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
272 °C (lit.)
pf
69-71 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
chave InChI
SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
135.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)