1171706
USP
Desacetyl diltiazem hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diltiazem
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare standard, and system suitability solutions for assay, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Diltiazem Hydrochloride
- Diltiazem Hydrochloride Tablets
- Fluconazole
- Diltiazem Hydrochloride Extended-Release Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)