1164700
USP
Daunorubicin hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Daunorubicin hydrochloride, Daunomycin hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
daunorubicin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)=O
InChI
1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
chave InChI
GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
Informações sobre genes
human ... TOP2A(7153)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Daunorubicin Hydrochloride for Injection
- Doxorubicin Hydrochloride
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)