1163184
USP
Dantrolene Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-(4-Nitrophenyl)furfural, 5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dantrolene
fabricante/nome comercial
USP
pf
204-206 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO4/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H
chave InChI
RTSOJVJDKNKNFU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)