1134631
USP
Clarithromycin Impurity Q
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Clarithromycin N-oxide, 6-O-Methylerythromycin N-oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clarithromycin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]([C@@](O)(C)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C2)=O)[C@@H](C)C([C@H](C)C[C@@](C)(OC)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H]([N+](C)([O-])C)[C@H]3O)[C@H]1C)=O
InChI
1S/C38H69NO14/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,48-14)33(53-35-29(41)25(39(11,12)46)16-20(3)49-35)22(5)30(23(6)34(44)51-26)52-27-18-36(8,47-13)32(43)24(7)50-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
chave InChI
KDRPFIWYMNONLJ-KCBOHYOISA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)