1097614
USP
Cefdinir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cefdinir monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefdinir
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C14H13N5O5S2.H2O/c1-2-5-3-25-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-4-26-14(15)16-6;/h2,4,8,12,24H,1,3H2,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23);1H2/b18-7-;/t8-,12-;/m1./s1
chave InChI
QWUVJQSNISEEQI-KYIYMPJCSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Cefdinir Capsules
- Cefdinir for Oral Suspension
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3