1075815
USP
Bisoprolol Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Isopropoxyethyl-4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoate
About This Item
Produtos recomendados
família API
bisoprolol
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
USP
cadeia de caracteres SMILES
N(C(C)C)CC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)OCCOC(C)C
InChI
1S/C18H29NO5/c1-13(2)19-11-16(20)12-24-17-7-5-15(6-8-17)18(21)23-10-9-22-14(3)4/h5-8,13-14,16,19-20H,9-12H2,1-4H3
chave InChI
DUPZZHDDPRYPMB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)