1075553
USP
Bismuth subsalicylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Bismuth(III) salicylate basic
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bismuth subsalicylate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[Bi]1OC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C7H6O3.Bi.H2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;/h1-4,8H,(H,9,10);;1H2/q;+3;/p-3
chave InChI
ZREIPSZUJIFJNP-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
- Bismuth Subsalicylate Magma
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)