1071009
USP
Bethanechol chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Carbamyl-β-methylcholine chloride, Bethanechol chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bethanechol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C[N](C)(C)C)OC(N)=O
InChI
1S/C7H17N2O2.ClH/c1-6(11-7(8)10)5-9(2,3)4;/h6H,5H2,1-4H3,(H2,8,10);1H
chave InChI
AIRHOJQHGLTTTB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Bethanechol Chloride Tablets
- Bethanechol Chloride Compounded Oral Suspension
- Bethanechol Chloride Compounded Oral Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)