1059003
USP
Benzphetamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Benzyl-N,α-dimethylphenethylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
benzphetamine
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C[C@@H](Cc1ccccc1)N(C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21N.ClH/c1-15(13-16-9-5-3-6-10-16)18(2)14-17-11-7-4-8-12-17;/h3-12,15H,13-14H2,1-2H3;1H/t15-;/m0./s1
chave InChI
ANFSNXAXVLRZCG-RSAXXLAASA-N
Informações sobre genes
human ... SLC18A2(6571)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Benzphetamine Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3