N0800000
Nikethamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,N-Diethylnicotinamide, Nicotinic acid diethylamide, ‘Nikethamide’
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nikethamide
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
p.e.
296-300 °C (lit.)
pf
23 °C (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)