Key Documents
1046078
USP
Desosaminilazitromicina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H58N2O9
Número CAS:
Peso molecular:
590.79
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
azithromycin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C30H58N2O9/c1-12-22-30(8,38)25(35)20(6)32(11)15-16(2)14-29(7,37)26(18(4)23(33)19(5)27(36)40-22)41-28-24(34)21(31(9)10)13-17(3)39-28/h16-26,28,33-35,37-38H,12-15H2,1-11H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21+,22-,23+,24-,25-,26-,28+,29-,30-/m1/s1
chave InChI
PXDYILJJHOVNLO-NZMWSZMZSA-N
Aplicação
Padrão de referência USP de desosaminilazitromicina destinado ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados.
Também é usado para preparar estoque padrão, adequação de sistema, padrão, estoque de adequação de sistema e solução de identificação de pico para análise de impureza de acordo com as monografias abaixo da farmacopeia dos Estados Unidos (USP):
  • Azitromicina para injeção
  • Azitromicina
  • Azitromicina em comprimidos
  • Azitromicina para suspensão oral
Nota de análise
Estes produtos são destinados somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais, e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Fuad Al-Rimawi et al.
Journal of chromatographic science, 48(2), 86-90 (2010-01-30)
A simple, validated stability-indicating liquid chromatographic method is developed for the analysis of azithromycin in raw material and in pharmaceutical forms. Liquid chromatography with a UV detector at a wavelength of 210 nm using a reversed-phase C(18) stationary phase has
Zhanhui Wang et al.
Food chemistry, 171, 98-107 (2014-10-14)
Erythromycin is an antibiotic used extensively in veterinary practice worldwide for treatment, prevention and growth promotion. In this work, monoclonal antibodies (Mabs) against erythromycin were produced and used to develop a competitive indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ciELISA) for the determination