1042102
USP
L-Arabinitol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
L-(−)-Arabitol, L-Arabinitol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
arabinitol
fabricante/nome comercial
USP
pf
101-104 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
HEBKCHPVOIAQTA-IMJSIDKUSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)