1028000
USP
Amitraz
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N′-(2,4-Dimethylphenyl)-N-{[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl}-N-methylmethanimidamide, NSC 324552
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amitraz
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(\C=N\c1ccc(C)cc1C)\C=N\c2ccc(C)cc2C
InChI
1S/C19H23N3/c1-14-6-8-18(16(3)10-14)20-12-22(5)13-21-19-9-7-15(2)11-17(19)4/h6-13H,1-5H3/b20-12+,21-13+
chave InChI
QXAITBQSYVNQDR-ZIOPAAQOSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Amitraz Concentrate for Dip
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)