1026605
USP
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
iodipamide
fabricante/nome comercial
USP
pf
197-199 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(I)cc(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C7H4I3NO2/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13)
chave InChI
QMQFFHSJUJDRPG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)