Key Documents
1012768
USP
Etanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
família API
ethanol
temperatura de autoignição
683 °F
Lim. expl.
19 %, 60 °F
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Alcohol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Nota de rodapé
1A distribuição e uso de álcool etílico na Suíça requer uma licença da Administração federal suíça de álcool.
produto relacionado
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22.00 °C