1012145
USP
Agigenin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
agigenin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@]6([C@@H]([C@@H](C5)O)C[C@H]([C@@H](C6)O)O)C)CC4)C2)C)[C@@H](C31OC[C@@H](CC3)C)C
InChI
1S/C27H44O5/c1-14-5-8-27(31-13-14)15(2)24-23(32-27)11-18-16-9-20(28)19-10-21(29)22(30)12-26(19,4)17(16)6-7-25(18,24)3/h14-24,28-30H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24+,25+,26-,27?/m1/s1
chave InChI
FYRLHXNMINIDCB-JNFIMKGBSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Garlic
- Powdered Garlic
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)