Z777219
Proteomix® SAX-NP3 Strong Anion Exchange Column
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L50
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 403NP3-4605
embalagem
1 ea of
Parâmetros
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
matriz
spherical PS-DVB
polymeric
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Proteomix User Manual
Informações legais
Aplicação
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.