Z777157
Proteomix® SCX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Produtos recomendados
product name
Proteomix® SCX-NP5 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Materiais
stainless steel
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 401NP5-2115
embalagem
1 ea of
Parâmetros
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
matriz
spherical PS-DVB
polymeric
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Proteomix User Manual
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)