Z777074
Zenix®-C SEC-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 7.8 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Zenix®-C SEC-100 Gel Filtration Guard Column, 3 μm, L × I.D. 5 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L59
linha de produto
Zenix®
peso molecular
100-100,000
fabricante/nome comercial
Sepax 233100-7805
embalagem
1 ea of
Parâmetros
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 7.8 mm
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
spherical silica
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
hydrophilic polymer phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
2.0-8.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Zenix User Manual
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)