Y0002357
Valganciclovir containing impurity T
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Valganciclovir hydrochloride, L-Valine 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
valganciclovir
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H22N6O5.ClH/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H/t8?,9-;/m0./s1
chave InChI
ZORWARFPXPVJLW-MTFPJWTKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)