Y0002348
Tibolone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(7α,17α)-17-Hydroxy-7-methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tibolone
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
165-169 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,17-19,23H,5-12H2,2-3H3/t13-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
chave InChI
WZDGZWOAQTVYBX-XOINTXKNSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)