Y0002266
Zidovudine for system suitability A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3′-Azido-3′-deoxythymidine, AZT, Azidothymidine, ZDV, Zidovudine
About This Item
Produtos recomendados
família API
zidovudine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
113-115 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
chave InChI
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)