Y0002207
Trifluridine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Carboxy-2′-deoxyuridine
About This Item
Produtos recomendados
família API
trifluridine
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H12N2O7/c13-3-6-5(14)1-7(19-6)12-2-4(9(16)17)8(15)11-10(12)18/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,16,17)(H,11,15,18)/t5-,6+,7-/m0/s1
chave InChI
GAGYTXTVUMXAOC-XVMARJQXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)