Key Documents
UN10-1KT
Supelco
Fatty Acids Unsaturated Kit
(individualy packaged in quantities indicated), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 kit
concentração
(individualy packaged in quantities indicated)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descrição
    Arachidonic acid 100 mg
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid 100 mg
    Elaidic acid 100 mg
    Erucic acid 100 mg
    Linoleic acid 100 mg
    Linolenic acid 100 mg
    Nervonic acid 100 mg
    Oleic acid 100 mg
    Palmitoleic acid 100 mg
    Petroselinic acid 100 mg
    Ver tudo (10)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
62 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Bhavna G Gordhan et al.
Scientific reports, 11(1), 6493-6493 (2021-03-24)
Rapid detection of tuberculosis (TB) infection is paramount to curb further transmission. The gold standard for this remains mycobacterial culture, however emerging evidence confirms the presence of differentially culturable tubercle bacteria (DCTB) in clinical specimens. These bacteria do not grow