Documentos Principais
SAAR7221120
Xylene
univAR
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CH3)2
Peso molecular:
106.17
Código UNSPSC:
12191501
linha de produto
univAR
embalagem
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR7221120LC)
pkg of 25 L (SAAR7221120ME)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
24 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)