Documentos Principais
SAAR1405200
Ácido bórico
powder, univAR
About This Item
Fórmula linear:
H3BO3
Número CAS:
Peso molecular:
61.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Formulário:
powder
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
univAR
Formulário
powder
embalagem
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1405200EM)
pf
160 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)