Key Documents
SAAR1202000
Auramine O
Sinônimo(s):
4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride, Basic Yellow 2, Pyoctaninum aureum
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H21N3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
303.83
Número do índice de cores:
41000
Beilstein:
4030061
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
embalagem
pkg of 100 g (SAAR1202000DC)
pf
>250 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
chave InChI
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For laboratory use only
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)