Documentos Principais
SAAR1123300
Ammonium hydrogen difluoride
uniLAB
Sinônimo(s):
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Fórmula linear:
NH4HF2
Número CAS:
Peso molecular:
57.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
reagent grade
linha de produto
uniLAB
embalagem
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1123300EM)
pf
125 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
chave InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chemically pure
For laboratory use only
Informações legais
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)